Learn More
Heidolph instruments Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
20.45€ - 60.45€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10178031
|
Heidolph instruments
525-83000-00 |
0,8 mm | 4,0 mm | 1,6 mm |
20.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10699532
|
Heidolph instruments
525-86000-00 |
3,1 mm | 6,3 mm | 1,6 mm |
33.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10229891
|
Heidolph instruments
525-80028-00 |
6,3 mm | 9,5 mm | 1,6 mm |
40.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10107941
|
Heidolph instruments
525-89000-00 |
6,4 mm | 11,3 mm | 2,5 mm |
60.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10709952
|
Heidolph instruments
525-84000-00 |
1,7 mm | 4,9 mm | 1,6 mm |
20.70€
1m |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10269841
|
Heidolph instruments
525-80027-00 |
4,8 mm | 8,0 mm | 1,6 mm |
45.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10573792
|
Heidolph instruments
525-85000-00 |
4,8 mm | 9,8 mm | 2,5 mm |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
- Résistance à l’ozone et aux UV.
- Excellente résistance chimique.
- Convient à l’utilisation de solvants polaires.
- Plastifiant et sans huile
- Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
- Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
- Flexibilité exceptionnelle
Spécification
Autoclavable | |
Non stérile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.