Learn More
Heidolph instruments Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
Marque:  Heidolph instruments 525-84000-00
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10709952
  • 20.70€ / 1m
Expédition estimée: 30-09-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
  • Résistance à l’ozone et aux UV.
  • Excellente résistance chimique.
  • Convient à l’utilisation de solvants polaires.
  • Plastifiant et sans huile
  • Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
  • Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
  • Flexibilité exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP classe VI, FDA (21 CFR 177.2600) et bonnes pratiques de laboratoire
1,7 mm
4,9 mm
Pompe
-78°C
Autoclavez pendant 30 min (à 1 bar, stérilisation par irradiation ou à l’oxyde d’éthylène).
Ne convient pas à l’entraînement de pompe Hei-Flow Value 06
Temps continu / court : 0,7/1,7 bar
71°C
Autoclavable
Tygon E-Food
1,6 mm
Extrêmement résistante aux produits chimiques, adaptée à une utilisation avec des solvants polaires, plastifiant et sans huile, durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques, translucide pour faciliter l’inspection visuelle, flexibilité exceptionnelle.
Non stérile
8,8 m Eau
Transparent
Bon
Tube de pompe
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales