Learn More
Heidolph instruments Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
Marque: Heidolph instruments 525-83000-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
- Résistance à l’ozone et aux UV.
- Excellente résistance chimique.
- Convient à l’utilisation de solvants polaires.
- Plastifiant et sans huile
- Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
- Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
- Flexibilité exceptionnelle
Spécification
Autoclavable | |
Tygon | |
1,6 mm |
0,8 mm | |
4,0 mm | |
Non stérile |