Learn More
Heidolph instruments Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
Marque:  Heidolph instruments 525-86000-00
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10699532
  • 33.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
  • Résistance à l’ozone et aux UV.
  • Excellente résistance chimique.
  • Convient à l’utilisation de solvants polaires.
  • Plastifiant et sans huile
  • Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
  • Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
  • Flexibilité exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Tygon
1,6 mm
3,1 mm
6,3 mm
Non stérile
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales