Learn More
Heidolph instruments Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
Marque: Heidolph instruments 525-85000-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
- Résistance à l’ozone et aux UV.
- Excellente résistance chimique.
- Convient à l’utilisation de solvants polaires.
- Plastifiant et sans huile
- Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
- Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
- Flexibilité exceptionnelle
Spécification
USP classe VI, FDA (21 CFR 177.2600) et GLP | |
4,8 mm | |
9,8 mm | |
Pompe | |
-78°C | |
Autoclavez pendant 30 min (à 1 bar, stérilisation par irradiation ou à l’oxyde d’éthylène). | |
Ne convient pas à l’entraînement de pompe Hei-Flow Value 06 | |
Temps continu / court : 0,8/1,8 bar | |
71°C |
Autoclavable | |
Tygon E-Food | |
2,5 mm | |
Extrêmement résistante aux produits chimiques, adaptée à une utilisation avec des solvants polaires, plastifiant et sans huile, durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques, translucide pour faciliter l’inspection visuelle, flexibilité exceptionnelle. | |
Non stérile | |
8,8 m Eau | |
Transparent | |
Bon | |
Tube de pompe |