Learn More
Sartorius Têtes de pression pour Vivaspin™ 20 et Vivacell™ 70, 100, 250
Tête de pression accessoire à utiliser avec les ensembles d’ultrafiltration Vivaspin™ et Vivacell™.
138.00€ - 366.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11705036
|
Sartorius
VCA015 |
Vivacell™ 250 | N/A | ||||||
10537441
|
Sartorius
VCA700 |
Vivacell™ 70 | N/A | ||||||
11790956
|
Sartorius
VCA200 |
Vivaspin™ 20 |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11735036
|
Sartorius
VCA701 |
Pressiofuge Vivacell™ 70 | N/A | ||||||
10609731
|
Sartorius
VCA800 |
Vivacell™ 100 |
366.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Vivaspin™ 20 est un ensemble d’ultrafiltration avec une double membrane unique pour la concentration d’échantillons avec une grande flexibilité des procédés : centrifugation ou centrifugation d’unités pressurisées et filtration sous pression en mode paillasse stationnaire. Vivacell™ 100 est un ensemble d’ultrafiltration jetable pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml qui peut être utilisé soit dans une centrifugeuse, soit pour la filtration sous pression. Ainsi, Vivacell™ 100 associe la simplicité d’utilisation des dispositifs de centrifugation à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression.Spécification
Tête de pression |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.