Learn More
Sartorius Têtes de pression pour Vivaspin™ 20 et Vivacell™ 70, 100, 250
Tête de pression accessoire à utiliser avec les ensembles d’ultrafiltration Vivaspin™ et Vivacell™.
Marque: Sartorius VCA701
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vivaspin™ 20 est un ensemble d’ultrafiltration avec une double membrane unique pour la concentration d’échantillons avec une grande flexibilité des procédés : centrifugation ou centrifugation d’unités pressurisées et filtration sous pression en mode paillasse stationnaire. Vivacell™ 100 est un ensemble d’ultrafiltration jetable pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml qui peut être utilisé soit dans une centrifugeuse, soit pour la filtration sous pression. Ainsi, Vivacell™ 100 associe la simplicité d’utilisation des dispositifs de centrifugation à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression.
Spécification
Pressiofuge Vivacell™ 70 | |
Tête de pression |