Learn More
Sartorius Têtes de pression pour Vivaspin™ 20 et Vivacell™ 70, 100, 250
Tête de pression accessoire à utiliser avec les ensembles d’ultrafiltration Vivaspin™ et Vivacell™.
Marque: Sartorius VCA200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le Vivaspin™20 est un ensemble d’ultrafiltration avec double membrane unique pour la concentration d’échantillons avec une grande flexibilité des procédés : centrifugation ou centrifugation d’unités pressurisées et filtration sous pression en mode paillasse stationnaire.
Spécification
Vivaspin™ 20 | |
Tête de pression |