Learn More
Sartorius Têtes de pression pour Vivaspin™ 20 et Vivacell™ 70, 100, 250
Tête de pression accessoire à utiliser avec les ensembles d’ultrafiltration Vivaspin™ et Vivacell™.
Marque:  Sartorius VCA800
218.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10609731
  • 366.00€ / 1 pièce
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le Vivacell™ 100 est un ensemble d’ultrafiltration jetable pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml qui peut être utilisé soit dans une centrifugeuse, soit pour la filtration sous pression. Ainsi, Vivacell™ 100 associe la simplicité d’utilisation des dispositifs de centrifugation à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression. Le Vivacell™ 100 est facile à assembler, ne nécessite ni raccord de tubulure ni mécanisme d’agitation et peut être adapté selon la disponibilité des équipements ou les préférences des utilisateurs. Par souci de commodité, les unités sont simplement centrifugées dans une centrifugeuse à grande capacité (portoirs acceptant des flacons de 250 ml). Pour un meilleur contrôle des procédés, la pression du gaz peut être associée à une agitation orbitale délicate. Pour la plus haute simplicité d’utilisation avec un minimum de besoins en équipement, le dispositif est mis sous pression, puis laissé sur une paillasse ou dans un réfrigérateur. Le concentrateur est doté d’une membrane verticale qui limite l’encrassement, tandis que la butée fixe intégrée de 350 μl empêche la concentration jusqu’à épuisement. Manipulation facile. Membrane en PES à débit élevé. Double membrane verticale pour une concentration ultrarapide. Haute récupération du rétentat >90 %. Souplesse totale des procédés. Compatible avec les rotors libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vivacell™ 100
Cinq joints de rechange
Tête de pression