Learn More
Sartorius Têtes de pression pour Vivaspin™ 20 et Vivacell™ 70, 100, 250
Tête de pression accessoire à utiliser avec les ensembles d’ultrafiltration Vivaspin™ et Vivacell™.
Marque:  Sartorius VCA015
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11705036
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Vivaspin™ 20 est un ensemble d’ultrafiltration avec une double membrane unique pour la concentration d’échantillons avec une grande flexibilité des procédés : centrifugation ou centrifugation d’unités pressurisées et filtration sous pression en mode paillasse stationnaire. Vivacell™ 100 est un ensemble d’ultrafiltration jetable pour la concentration d’échantillons jusqu’à 98 ml qui peut être utilisé soit dans une centrifugeuse, soit pour la filtration sous pression. Ainsi, Vivacell™ 100 associe la simplicité d’utilisation des dispositifs de centrifugation à la flexibilité et au contrôle offerts par les cellules d’ultrafiltration sous pression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vivacell™ 250
Bouchon à vis
Tête de pression