Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester - adhésif acrylique permanent, mat
Étiquette à profil bas pour une utilisation sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante.
50.20€ - 256.00€
Spécification
Finition Mat
Matériau Polyester
Étiquettes par rangée 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 10
Code produit Marque Couleur Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15186262
Afficher les documents
Brady™
710774
Blanc, Transparent 15,24 mm 45,72 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15146262
Afficher les documents
Brady™
710764
Blanc, Transparent 15,24 mm 66,68 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15146272
Afficher les documents
Brady™
710780
Blanc, Transparent 15,24 mm 15 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12123801
Afficher les documents
Brady™
710763
Blanc, Transparent 15,24 mm 38,1 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15126272
Afficher les documents
Brady™
710778
Blanc, Transparent 25,4 mm 44,45 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15136272
Afficher les documents
Brady™
710779
Blanc, Transparent 9,53 mm 15 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12654883
Afficher les documents
Brady™
710773
Blanc 25,4 mm 12,7 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15156262
Afficher les documents
Brady™
710772
Blanc 25,4 mm 41,28 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15136262
Afficher les documents
Brady™
710771
Blanc 25,4 mm 9,53 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
12674883
Afficher les documents
Brady™
710781
Blanc 48,26 mm 25,40 mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
  • Ultra-fin
  • Résiste à l’azote liquide, aux autoclaves et aux bains-marie
  • Adhésif acrylique permanent
Spécification
Spécification
Mat
Polyester
1