Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester - adhésif acrylique permanent, mat
Étiquette à profil bas pour une utilisation sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante.
Marque: Brady™ 710773
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
- Ultra-fin
- Résiste à l’azote liquide, aux autoclaves et aux bains-marie
- Adhésif acrylique permanent
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 FreezerBondz | |
Blanc | |
Polyester | |
Identification en laboratoire | |
500/Bte | |
0,081 mm | |
25,4 mm |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Étiquette pour imprimante d’étiquettes | |
1 | |
Rectangle | |
12,70 x 25,40 mm | |
12,7 mm |