Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester - adhésif acrylique permanent, mat
Étiquette à profil bas pour une utilisation sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante.
Marque:  Brady™ 710772
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15156262
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
  • Ultra-fin
  • Résiste à l’azote liquide, aux autoclaves et aux bains-marie
  • Adhésif acrylique permanent
Spécification
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 FreezerBondz
Blanc
Polyester
Étiquette pour imprimante d’étiquettes
BMP™ 71
500/Bte
25,4 x 25,4 mm (l x H)
28,58 mm
25,4 mm
Acrylique, Permanent
Mat
Transfert thermique
Identification en laboratoire
1
Carré
0,020 mm
25,40 x 25,40 mm
41,28 mm