Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester - adhésif acrylique permanent, mat
Étiquette à profil bas pour une utilisation sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante.
Marque:  Brady™ 710780
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15146272
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
  • Ultra-fin
  • Résiste à l’azote liquide, aux autoclaves et aux bains-marie
  • Adhésif acrylique permanent
Spécification
Spécification
Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Acrylique, Permanent
Mat
Polyester
Étiquette pour imprimante
BMP™ 71
1 coffret
15,24 x 48,26 mm (l x H)
0,012 mm
15,24 mm
40 mm
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71
Blanc, Transparent
Laminé
Transfert thermique
Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames
1
Rectangle
-196°C à +110°C
48,26 x 15,24 mm
15 mm