Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en polyester - adhésif acrylique permanent, mat
Étiquette à profil bas pour une utilisation sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante.
Marque: Brady™ 710781
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Opaque pour couvrir les informations légalement protégées sur les patients
- Ultra-fin
- Résiste à l’azote liquide, aux autoclaves et aux bains-marie
- Adhésif acrylique permanent
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 FreezerBondz | |
Blanc | |
Polyester | |
Étiquette pour imprimante d’étiquettes | |
BMP™ 71 | |
300/Bte | |
Rectangle | |
0,020 mm | |
25,40 x 48,26 mm | |
25,40 mm |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Transfert thermique | |
Identification en laboratoire | |
1 | |
300/boîte | |
48,26 x 25,4 mm (l x H) | |
28,58 mm | |
48,26 mm |