Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
36.00€ - 130.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | EPA, FDA |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10061512
|
DWK Life Sciences
W216806 |
30 ml | Verre |
99.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 06-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10661233
|
DWK Life Sciences
W216807 |
60 ml | Verre sodocalcique |
130.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10631993
|
DWK Life Sciences
W216808 |
125 ml | Verre |
55.50€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10737944
|
DWK Life Sciences
W216809 |
250 ml | En verre |
92.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10153152
|
DWK Life Sciences
W216810 |
500 ml | Verre sodocalcique |
36.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10443522
|
DWK Life Sciences
W216811 |
1000 ml | Verre |
50.45€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Transparent | |
EPA, FDA | |
Bouchon à vis |
Blanc | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.