Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W216811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
32 oz., 1000 ml | |
32 oz | |
3,7 in | |
Blanc | |
Oui | |
Rond | |
Flacon rond Boston avec bouchon | |
Polyéthylène | |
33-400 mm | |
Bouchon à vis |
1000 ml | |
Transparent | |
Verre | |
EPA, FDA | |
Étroit | |
208 mm | |
8,18 in | |
Polypropylène | |
94 mm | |
Oui |