Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
Marque: DWK Life Sciences W216810
34.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24366" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
16 oz., 500 ml | |
16 oz | |
2,95 in | |
Blanc | |
Oui | |
Rond | |
Flacon rond Boston avec bouchon | |
Polyéthylène | |
28-400 mm | |
Bouchon à vis |
500 ml | |
Transparents | |
Verre sodocalcique | |
EPA, FDA | |
Étroit | |
168 mm | |
6,6 in | |
Polypropylène | |
75 mm | |
Oui |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.