Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents Wheaton™ avec bouchons revêtus de TFE
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
Marque:  DWK Life Sciences W216807
39.11 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10661233
  • 130.00€ / 24 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 oz., 60 ml
2 oz
1,53 in
Blanc
94 mm
Polyéthylène
20-400 mm
Bouchon à vis
60 ml
Transparent
Verre sodocalcique
EPA, FDA
3,7 po
Polypropylène
39 mm