Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PEHD
Bénéficiez d’un joint étanche en toutes circonstances grâce aux raccords Masterflex. Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
26.10€ - 69.25€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -53°C |
Quantité d’emballage | 10/boîte |
Comprend | Stérilisation à l’OEt |
Max. Operating Temperature (Metric) | 65°C |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12334598
|
Masterflex™
30615-05 |
Tubulure de 0,125 po. de D.I. | Structuré | N/A | |||||
12354598
|
Masterflex™
30615-13 |
Tubulure de 0,25 po. de D.I. | Structuré | N/A | |||||
12364598
|
Masterflex™
30615-17 |
Tubulure de 0,375 po. de D.I. | Structuré | N/A | |||||
11726158
|
Masterflex™
30615-09 |
Tubulure de 0,1875 po D.I. | Structuré |
26.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12314588
|
Masterflex™
30613-13 |
Tubulure de 0,25 po. de D.I. | En T | N/A | |||||
12334588
|
Masterflex™
30613-21 |
Tubulure de 0,5 po. de D.I. | En T | N/A | |||||
12374588
|
Masterflex™
30614-01 |
Tubulure de 0,0625 po. de D.I. | Y |
35.65€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12384588
|
Masterflex™
30614-05 |
Tubulure de 0,125 po. de D.I. | Y |
36.90€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Ne nécessite aucun outil pour une installation rapide et facile
- Plage de températures de −53° à +65°C
- Offre une très bonne résistance chimique
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
- Disponibles en de nombreuses tailles et formes différentes
- 10/boîte
Spécification
HDPE | |
10/boîte | |
65°C |
-53°C | |
Stérilisation à l’OEt | |
Raccords cannelés |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.