Learn More
Masterflex™ HDPE Barbed Fitting
Ensure a tight seal every time with Masterflex fittings. Designed to tight tolerances, these fittings match perfectly to your tubing to ensure smooth flow and a proper fit.
Marca:  Masterflex™ 30615-17
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12364598
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Requires no tools for quick and easy installation
  • Temperature range from −53° to +65°C
  • Very good chemical resistance
  • Sterilize by ethylene oxide only
  • A variety of shapes and sizes available
  • 10/pack
Specifica
Specifica
HDPE
-53°C
Diritto
65°C
0.375 in. Tubing I.D.
10 Pack
ETO sterilization
Barbed Fitting
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato