Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PEHD
Bénéficiez d’un joint étanche en toutes circonstances grâce aux raccords Masterflex. Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
Marque: Masterflex™ 30615-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne nécessite aucun outil pour une installation rapide et facile
- Plage de températures de −53° à +65°C
- Très bonne résistance chimique
- Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
- Disponibles en de nombreuses tailles et formes différentes
- 10/boîte
Spécification
HDPE | |
-53°C | |
Structuré | |
65°C |
Tubulure de 0,125 po. de D.I. | |
10/boîte | |
Stérilisation à l’OEt | |
Raccords cannelés |