Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PEHD
Bénéficiez d’un joint étanche en toutes circonstances grâce aux raccords Masterflex. Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
Marque:  Masterflex™ 30613-13
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12314588
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ne nécessite aucun outil pour une installation rapide et facile
  • Plage de températures de −53° à +65°C
  • Très bonne résistance chimique
  • Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
  • Disponibles en de nombreuses tailles et formes différentes
  • 10/boîte
Spécification
Spécification
HDPE
-53°C
En T
65°C
Tubulure de 0,25 po. de D.I.
10/boîte
Stérilisation à l’OEt
Raccords cannelés