Learn More
BRAND™ Béchers gradués de forme basse en PMP
Fabriqués en polyméthylpentène pour une excellente transparence et de bonnes propriétés mécaniques à des températures allant jusqu’à 150°C.
19.00€ - 137.00€
Spécification
Couleur Transparent
Matériau PMP
Température (métrique) de fonctionnement max. 60°C
Autoclavable Not Autoclavable
Graduated Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 13
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15654027
Afficher les documents
BRAND™
87502
10 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15377844
Afficher les documents
BRAND™
87504
25 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15387844
Afficher les documents
BRAND™
87506
50 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15397844
Afficher les documents
BRAND™
87508
100 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15664027
Afficher les documents
BRAND™
87510
150 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15307854
Afficher les documents
BRAND™
87512
250 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15317854
Afficher les documents
BRAND™
87514
400 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15327854
Afficher les documents
BRAND™
87516
500 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15337854
Afficher les documents
BRAND™
87518
600 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15347854
Afficher les documents
BRAND™
87520
1 000 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15367854
Afficher les documents
BRAND™
87522
2 000 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15377854
Afficher les documents
BRAND™
87524
3 000 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15387854
Afficher les documents
BRAND™
87526
5 000 ml Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Structure en PMP (polyméthylpentène)
  • Transparent
  • Conforme à la norme ISO 7056
  • Gradué avec rebord évasé et bec verseur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
  • Pour l’autoclavage (121°C), les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Spécification
Transparent
60°C
Oui
PMP
Not Autoclavable
ISO 7056