Learn More
BRAND™ Béchers gradués de forme basse en PMP
Fabriqués en polyméthylpentène pour une excellente transparence et de bonnes propriétés mécaniques à des températures allant jusqu’à 150°C.
Marque:  BRAND™ 87504
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15377844
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Structure en PMP (polyméthylpentène)
  • Transparent
  • Conforme à la norme ISO 7056
  • Gradué avec rebord évasé et bec verseur
  • Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
  • Pour l’autoclavage (121°C), les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
PMP
5mL
Not Autoclavable
ISO 7056
25 ml
Beaded rim and spout
60°C
Oui