Learn More
BRAND™ Béchers gradués de forme basse en PMP
Fabriqués en polyméthylpentène pour une excellente transparence et de bonnes propriétés mécaniques à des températures allant jusqu’à 150°C.
Marque: BRAND™ 87514
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en PMP (polyméthylpentène)
- Transparent
- Conforme à la norme ISO 7056
- Gradué avec rebord évasé et bec verseur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
- Pour l’autoclavage (121°C), les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Spécification
Transparent | |
PMP | |
50mL | |
Not Autoclavable | |
ISO 7056 |
400 ml | |
Beaded rim and spout | |
60°C | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BRAND™ Béchers gradués de forme basse en PMP > 400 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu