Learn More
BRAND™ Béchers gradués de forme basse en PMP
Fabriqués en polyméthylpentène pour une excellente transparence et de bonnes propriétés mécaniques à des températures allant jusqu’à 150°C.
Marca: BRAND™ 87524
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Structure en PMP (polyméthylpentène)
- Transparent
- Conforme à la norme ISO 7056
- Gradué avec rebord évasé et bec verseur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
- Pour l’autoclavage (121°C), les béchers avec graduations en relief doivent être sélectionnés
Especificaciones
Transparent | |
PMP | |
250mL | |
Not Autoclavable | |
ISO 7056 |
3 000 ml | |
Beaded rim and spout | |
60°C | |
Oui |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido