Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ USP classe VI à double ensachage
BIOPHARMA
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
126.00€ - 242.18€
Spécification
Matériau HDPE
Stérilité Stérile
Type d’emballage Double ensachage
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17544696
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
9045H-125S
125 mL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
30286578
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
9045H-125S
125 mL
242.18€
40 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17554696
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
9045H-250S
250 ml
142.00€
25 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
17534696
BIOPHARMA
Afficher les documents
Sampling Systems™
9045H-1000S
1 000 ml
126.00€
10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Ces pelles stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
  • Ces pelles ont toutes une poignée ergonomique qui est placée en haut du corps afin de garder la main aussi loin que possible de la poudre.
  • Les pelles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
  • Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
  • Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
  • Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
HDPE
Stérile
Double ensachage