Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ USP classe VI à double ensachage
BIOPHARMA
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
Marque:  Sampling Systems™ 9045H-125S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30286578
  • 242.18€ / 40 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ces pelles stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
  • Ces pelles ont toutes une poignée ergonomique qui est placée en haut du corps afin de garder la main aussi loin que possible de la poudre.
  • Les pelles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
  • Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
  • Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
  • Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
HDPE
125 mL
Stérile
Double ensachage