Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ USP classe VI à double ensachage
BIOPHARMA
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
Marque:  Sampling Systems™ 9045H-250S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17554696
  • 142.00€ / 25 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ces pelles stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
  • Ces pelles ont toutes une poignée ergonomique qui est placée en haut du corps afin de garder la main aussi loin que possible de la poudre.
  • Les pelles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
  • Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
  • Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
  • Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
  • Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
  • USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
  • Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
  • Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
Spécification
HDPE
250 ml
Stérile
Double ensachage