Learn More
Sampling Systems™ Pelles PharmaScoops™ USP classe VI à double ensachage
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
Marque: Sampling Systems™ 9045H-1000S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ces pelles stériles sont couramment utilisées dans la fabrication et l’échantillonnage de cosmétiques, d’aliments et de produits pharmaceutiques.
- Ces pelles ont toutes une poignée ergonomique qui est placée en haut du corps afin de garder la main aussi loin que possible de la poudre.
- Les pelles sont conçues pour être utilisées directement à partir du sachet.
- Le double ensachage signifie que le sachet extérieur peut être retiré tout en entrant dans la salle blanche, en garantissant la propreté à l’intérieur de la salle blanche ou de la zone de fabrication.
- Fabriquées à partir d’un PEHD conforme à la FDA et à la CE.
- Le PEHD a une bonne résistance chimique et peut être facilement recyclé.
- Les entonnoirs sont stérilisés par irradiation aux rayons gamma.
- USP classe VI - Polymère de qualité médicale de haute qualité qui a également été testé indépendamment à l’USP 661.
- Les pelles sont entièrement fabriquées en salle blanche et l’emballage final est effectué en salle blanche de classe 10 000.
- Chaque pelle est inspectée à 100 % avant l’emballage.
Spécification
HDPE | |
1 000 ml | |
Stérile | |
Double ensachage |