Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XAW Polypropylène Chromabond™
79.05€ - 264.00€
Spécification
Matériau de la base Copolymère PS/DVB sphérique
Type de colonne SPE
Granulométrie 85 μm
Adsorbant HR-XAW Chromabond
Type Colonne d’extraction en phase solide
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Porosité Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité de la colonne (métrique) Porosité Description Prix Quantité et disponibilité  
12757720
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730729
1 ml 55 à 65 μm Poids adsorbant : 100mg
104.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
12798192
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730728
1 ml 55 à 65 Å Poids adsorbant : 30mg
79.05€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
12788212
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730748
3 ml 55 à 65 Å Poids adsorbant : 200mg
128.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
12748212
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730744
3 ml 55 à 65 μm Poids adsorbant : 500mg
186.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
12768212
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730747
3 ml 55 à 65 μm Poids adsorbant : 60mg
114.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
12777730
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730749
6 ml 55 à 65 μm Poids adsorbant : 150mg
233.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
12758212
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
730745
6 ml 55 à 65 μm Poids adsorbant : 500mg
264.00€
30 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Spécification
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
85 μm
Colonne d’extraction en phase solide
SPE
HR-XAW Chromabond
850 m2/g