Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XAW Polypropylène Chromabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 730744
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12748212
  • 186.00€ / 30 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 01-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
SPE
85 μm
Colonne d’extraction en phase solide
850 m2/g
3 ml
Poids adsorbant : 500mg
HR-XAW Chromabond
55 à 65 μm