Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XAW Polypropylène Chromabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 730745
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12758212
  • 264.00€ / 30 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
SPE
85 μm
Colonne d’extraction en phase solide
850 m2/g
6 ml
Poids adsorbant : 500mg
HR-XAW Chromabond
55 à 65 μm