Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XAW Polypropylène Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730749
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique | |
SPE | |
85 μm | |
Colonne d’extraction en phase solide | |
850 m2/g |
6 ml | |
Poids adsorbant : 150mg | |
HR-XAW Chromabond | |
55 à 65 μm |