Learn More
USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène USP25
Clone 2B6A2
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30237634
Afficher les documents
Proteintech
67769-1-IG-150UL
150 μL
351.27€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30235669
Afficher les documents
Proteintech
67769-1-IG-20UL
20 μL
129.84€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
USP25
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
29761
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2B6A2
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
USP21
IgG2b
Protein A purification
Monoclonal Antibody