Learn More
USP25 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 67769-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30237634
  • 351.27€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The USP25 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP25. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The USP25 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
USP25
Monoclonal
1000 μg/mL
USP21
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
125 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
2B6A2
Unconjugated
Mouse
Protein A purification
RUO
29761
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG2b