Learn More
Tris, de 99,8 à 100,1 % (base sèche), qualité biologie moléculaire, ultrapur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
80.70€ - 814.00€
Identifiants chimiques
CAS | 77-86-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.136 |
Numéro MDL | MFCD00004679 |
Clé InChI | LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Tris(hydroxymethyl)amino methane |
CID PubChem | 6503 |
ChEBI | CHEBI:9754 |
Nom IUPAC | 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
SMILES | C(C(CO)(CO)N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15855228
|
Thermo Scientific
J75825.36 |
500 g | Flacon en plastique |
80.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15845368
|
Thermo Scientific
J75825.A1 |
1 kg | Flacon en plastique |
146.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15855368
|
Thermo Scientific
J75825.A7 |
5 kg | Flacon en plastique |
384.80€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15865368
|
Thermo Scientific
J75825.A9 |
10 kg | Flacon en plastique |
814.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
77-86-1 | |
121.136 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
6503 | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
CHEBI:9754 | |
C(C(CO)(CO)N)O |
Spécification
Tris | |
171°C to 172°C | |
Poudre cristalline | |
C4H11NO3 | |
MFCD00004679 | |
Tris(hydroxymethyl)amino methane | |
C(C(CO)(CO)N)O | |
121.136 | |
CHEBI:9754 | |
99.8 to 100.1% |
77-86-1 | |
219°C to 220°C (10 mmHg) | |
Base sèche | |
NH2C(CH2OH)3 | |
741883 | |
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
6503 | |
121.14 | |
Biologie moléculaire |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 201-064-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TY2900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante