Learn More
Tris, de 99,8 à 100,1 % (base sèche), qualité biologie moléculaire, ultrapur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15865368 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Tris(hydroxymethyl)amino methane
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris
Point de fusion 171°C to 172°C
Point d’ébullition 219°C to 220°C (10 mmHg)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 kg
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Formule linéaire NH2C(CH2OH)3
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 741883
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.1%
Qualité Biologie moléculaire