Learn More
Tris, de 99,8 à 100,1 % (base sèche), qualité biologie moléculaire, ultrapur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris |
Point de fusion | 171°C to 172°C |
Point d’ébullition | 219°C to 220°C (10 mmHg) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 5 kg |
Formule linéaire | NH2C(CH2OH)3 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Beilstein | 741883 |
Poids de la formule | 121.14 |
Qualité | Biologie moléculaire |