Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt, bouchon de décharge direct
Les robinets de décharge StopCock s’adaptent à tous les récipients avec des filetages de raccordement R 3/4 po.Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion des robinets à presque tous les récipients.
26.05€ - 33.75€
Spécification
Matériau Plastique
Connectors 3/4 in.
Consulter d'autres spécifications
Alertes:
Ne convient pas aux substances cristallisantes !
Produits 3
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10513313
Afficher les documents
Buerkle™
0525-5000
Côté arrivée : Écrou à tête avec filetage intérieur de 3/4 po ; côté sortant : Filetage extérieur de 3/4 po
26.05€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
10339102
Afficher les documents
Buerkle™
0525-7000
Inflowing side: 3/4 in. inner thread cap nut; Outflowing side: 3/4 in. inner thread cap nut
31.10€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
15612644
Afficher les documents
Buerkle™
0525-3000
Côté arrivée : Filetage extérieur de 3/4 po ; Côté sortie : Filetage extérieur de 3/4 po
33.75€
1 pièce
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • Convient aux buses de flexible pour robinet d’arrêt avec filetage extérieur
  • Fermeture pour une étanchéité parfaite
  • Particulièrement sans effort
  • Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
  • Résistant à la pression jusqu’à 2 bar à 20°C (sans support de décharge ni œillet)
Spécification
Spécification
Plastique
3/4 in.