Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt, bouchon de décharge direct
Les robinets de décharge StopCock s’adaptent à tous les récipients avec des filetages de raccordement R 3/4 po.Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion des robinets à presque tous les récipients.
Marque:  Buerkle™ 0525-7000
 Afficher plus de versions de ce produit
Product Code. 10339102
  • 31.10€ / 1 pièce
En stock
Explore more special offers
Add to basket
Alert:
Ne convient pas aux substances cristallisantes !
Description
Description
  • Convient aux buses de flexible pour robinet d’arrêt avec filetage extérieur
  • Fermeture pour une étanchéité parfaite
  • Particulièrement sans effort
  • Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
  • Résistant à la pression jusqu’à 2 bar à 20°C (sans support de décharge ni œillet)
Specifications
Specifications
Inflowing side: 3/4 in. inner thread cap nut; Outflowing side: 3/4 in. inner thread cap nut
2 bars
Écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
3/4 in.
Plastic
1 Ea.
3/4 in. inner threat cap nμt