Learn More
Buerkle™ Robinet d’arrêt, bouchon de décharge direct
Les robinets de décharge StopCock s’adaptent à tous les récipients avec des filetages de raccordement R 3/4 po.Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion des robinets à presque tous les récipients.
Marque:  Buerkle™ 0525-3000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15612644
  • 33.75€ / 1 pièce
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alertes:
Ne convient pas aux substances cristallisantes !
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Convient aux buses de flexible pour robinet d’arrêt avec filetage extérieur
  • Fermeture pour une étanchéité parfaite
  • Particulièrement sans effort
  • Avec écrou à bouchon de connexion pour positionner le robinet à la verticale
  • Résistant à la pression jusqu’à 2 bar à 20°C (sans support de décharge ni œillet)
Spécification
Spécification
Côté arrivée : Filetage extérieur de 3/4 po ; Côté sortie : Filetage extérieur de 3/4 po
Non autoclavable
3/4 in.
Plastique
2 bars (à 20°C)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales