Learn More
STK3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1C11A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | STK3 |
---|---|
Clone | 1C11A4 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16808705
|
Proteintech
66637-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16898695
|
Proteintech
66637-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Required for DNA recombination, repair and replication. The activity of RP-A is mediated by single-stranded DNA binding and protein interactions. Required for the efficient recruitment of the DNA double-strand break repair factor RAD51 to chromatin in response to DNA damage.Spécification
STK3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KRS1, MST 2, MST2, STE20 like kinase MST2, STK3 | |
Stk3 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1C11A4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Rat, Human | |
O54748, Q13188, Q9JI10 | |
56274, 65189, 6788 | |
STK3 Fusion Protein Ag2741 | |
Primary | |
-20°C | |
STK3 |