missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STK3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1C11A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Proteintech 66637-1-IG-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Required for DNA recombination, repair and replication. The activity of RP-A is mediated by single-stranded DNA binding and protein interactions. Required for the efficient recruitment of the DNA double-strand break repair factor RAD51 to chromatin in response to DNA damage.Spécification
STK3 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O54748, Q13188, Q9JI10 | |
Stk3 | |
STK3 Fusion Protein Ag2741 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Rat, Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Western Blot | |
1C11A4 | |
Unconjugated | |
STK3 | |
KRS1, MST 2, MST2, STE20 like kinase MST2, STK3 | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
56274, 65189, 6788 | |
-20°C | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu