Learn More
STK3 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1C11A4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66637-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16898695
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Required for DNA recombination, repair and replication. The activity of RP-A is mediated by single-stranded DNA binding and protein interactions. Required for the efficient recruitment of the DNA double-strand break repair factor RAD51 to chromatin in response to DNA damage.
Spécification
Spécification
STK3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O54748, Q13188, Q9JI10
Stk3
STK3 Fusion Protein Ag2741
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
Western Blot
1C11A4
Unconjugated
STK3
KRS1, MST 2, MST2, STE20 like kinase MST2, STK3
Mouse
Protein A
RUO
56274, 65189, 6788
-20°C