Learn More
Sampling Systems™ Bidons coniques en acier inox
Conçu avec une base robuste et un intérieur hygiénique et sans fissure. Les bidons coniques en acier inox Sampling Systems™ sont fabriqués en acier inox pour une durabilité optimale.
17.90€ - 46.45€
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type Bidon en acier inoxydable
Graduated Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15829591
Afficher les documents
Sampling Systems™
A154-500
500 ml
17.90€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
15809591
Afficher les documents
Sampling Systems™
A154-1000
1 000 ml
24.75€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-08-2025
Ajouter au panier
15819591
Afficher les documents
Sampling Systems™
A154-2000
2 000 ml
46.45€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • En acier inox 304
  • Conception sans fissure
  • Finition polie
  • Gradué
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
Bidon en acier inoxydable
Oui