Learn More
Sampling Systems™ Bidons coniques en acier inox
Conçu avec une base robuste et un intérieur hygiénique et sans fissure. Les bidons coniques en acier inox Sampling Systems™ sont fabriqués en acier inox pour une durabilité optimale.
Marque: Sampling Systems™ A154-2000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox 304
- Conception sans fissure
- Finition polie
- Gradué
Spécification
171mm | |
Acier inoxydable | |
Bidon en acier inoxydable |
2 000 ml | |
200mm | |
Oui |