Learn More
Sampling Systems™ Bidons coniques en acier inox
Conçu avec une base robuste et un intérieur hygiénique et sans fissure. Les bidons coniques en acier inox Sampling Systems™ sont fabriqués en acier inox pour une durabilité optimale.
Marque:  Sampling Systems™ A154-1000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15809591
  • 24.75€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 04-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En acier inox 304
  • Conception sans fissure
  • Finition polie
  • Gradué
Spécification
Spécification
150mm
Acier inoxydable
Bidon en acier inoxydable
1 000 ml
140mm
Oui