Learn More
SLC2A9 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D6E1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène SLC2A9
Clone 2D6E1
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16820216
Afficher les documents
Proteintech
67530-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16810216
Afficher les documents
Proteintech
67530-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
The SLC2A9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC2A9. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The SLC2A9 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
SLC2A9
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
56606
Primary
2D6E1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Pig, Rabbit